Learn More
Ácido difenilfosfinoditioico (> 90%), CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diphenylphosphinodithioic Acid |
| CAS | 1015-38-9 |
| Fórmula molecular | C12H11PS2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15) |
| SMILES | SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | difenil-sulfanil-sulfanilideno-λ 5-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 250.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.004 |