Learn More
Cloruro de difenilfosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylphosphinic Chloride |
| CAS | 1499-21-4 |
| Fórmula molecular | C12H10ClOP |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Chlorodiphenylphosphine Oxide, Diphenylchlorophosphine Oxide, Diphenylphosphinic acid Chloride, Diphenylphosphinic Chloride, Diphenylphosphinoyl Chloride, Diphenylphosphinyl Chloride, Diphenylphosphonic Chloride, Diphenylphosphorus Oxychloride, NSC 175848 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [cloro(fenil)fosforil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 236.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0158 |