Learn More
Ácido difenilfosfínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716361 5 g Frasco de vidrio 5 g
10183240 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10716361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1707-03-5 | C12H11O2P | 218.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1707-03-5
Fórmula molecular C12H11O2P
Peso molecular (g/mol) 218.19
Número MDL MFCD00002132
Clave InChI BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphinic acid, diphenyl, hydroxydiphenylphosphine oxide, diphenylphosphinicacid, diphenyl phosphinic acid, diphenyl-phosphinic acid, acmc-1boli, di phenyl phosphinic acid, p,p-diphenylphosphinic acid, ksc180o2h, phosphinicacid, p,p-diphenyl
PubChem CID 15567
ChEBI CHEBI:37832
Nombre IUPAC ácido difenilfosfínico
SMILES OP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 193.0°C to 196.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2P(O)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 16, 791
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino fino