Learn More
Ácido difenilfosfínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464613 100 g 100 g
11444613 5 g 5 g
11454613 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11563.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1707-03-5 | C12H11O2P | 218.19 g/mol
Diphenylphosphinic acid is used as a reagent employed in the synthesis of bidentate ligands and peptide coupling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido difenilfosfínico se utiliza como reactivo empleado en la síntesis de ligandos bidentados y agentes de acoplamiento de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1707-03-5
Fórmula molecular C12H11O2P
Peso molecular (g/mol) 218.19
Número MDL MFCD00002132
Clave InChI BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphinic acid, diphenyl, hydroxydiphenylphosphine oxide, diphenylphosphinicacid, diphenyl phosphinic acid, diphenyl-phosphinic acid, acmc-1boli, di phenyl phosphinic acid, p,p-diphenylphosphinic acid, ksc180o2h, phosphinicacid, p,p-diphenyl
PubChem CID 15567
ChEBI CHEBI:37832
Nombre IUPAC ácido difenilfosfínico
SMILES OP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinic acid
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2804567
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.19
Porcentaje de pureza 99%