Learn More
Óxido de difenilfosfina, TRC
Código de producto. 30379157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379157 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30379157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492748100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Fórmula molecular C12H11OP
Cantidad 100 mg
Sinónimo Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMILES O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC fenilfosfonoilbenceno
Peso molecular (g/mol) 202.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0548