Learn More
Óxido de difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582091 1 g Frasco de vidrio 1 g
10484575 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310120010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4559-70-0
Fórmula molecular C12H11OP
Peso molecular (g/mol) 202.19
Número MDL MFCD00002079
Clave InChI ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
Nombre IUPAC Oxo(difenil)fosfanio
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphine oxide
Punto de fusión 50.0°C to 57.0°C
Color Naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2P(O)H
Índice de refracción 1.6080 to 1.6100
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals