Learn More
Óxido de difenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494557 5 g 5 g
11484557 1 g 1 g
11404567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21101.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202.19 g/mol
Used in the preparation of triarylphosphine oxides, and as asymmetric catalysts, preparation of alkenyldiphenylphosphine oxides, and Horner-Wittig reagents. It is a ligand for Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, Hydrophosphonylations and Suzuki-Miyaura Coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la preparación de óxidos de triarilfosfina y como catalizador asimétrico, en la preparación de óxidos de alquenildifenilfosfina y reactivos de Horner-Wittig. Es un ligando para la reacción de acoplamiento cruzado de Buchwald-Hartwig, las hidrofosfonilaciones y el acoplamiento de Suzuki-Miyaura.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4559-70-0
Fórmula molecular C12H11OP
Peso molecular (g/mol) 202.19
Número MDL MFCD00002079
Clave InChI ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
Nombre IUPAC Oxo(difenil)fosfanio
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphine oxide
Punto de fusión 51°C to 56°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.2
Porcentaje de pureza 97%