Learn More
Difenilfosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10206693 5 g 5 g
10023993 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10206693 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320970050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 829-85-6
Peso molecular (g/mol) 186.19
Número MDL MFCD00003040
Clave InChI GPAYUJZHTULNBE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diphenylphosphane
SMILES P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphine
Densidad 1.0700 g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H11P
Fórmula lineal C6H5PHC6H5
Índice de refracción 1.6240 to 1.6260
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3364
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.19
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.