Learn More
Difenilfosfina, 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492314 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10492314 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427290500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphine
CAS 829-85-6
Densidad 1.0700 g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C12H11P
Fórmula lineal C6H5PHC6H5
Índice de refracción 1.6240 to 1.6260
Cantidad 50 mL
Índice Merck 15, 3364
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 186.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.19