Learn More
Difenilfosfinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427997 25 g 25 g
11417997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16657.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5994-87-6 | C12H12NOP | 217.21 g/mol
Diphenylphosphinamide is used to furnish 5H-oxazol-4-ones with diastereoselectivity and enantioselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la difenilfosfinamida se utiliza para dotar a la 5H-oxazol-4-ona de diastereoselectividad y enantioselectividad.
Solubilidad
soluble en cloroformo, nitrometano y nitrobenceno.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5994-87-6
Fórmula molecular C12H12NOP
Peso molecular (g/mol) 217.21
Número MDL MFCD00014766
Clave InChI RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylphosphinamide, p,p-diphenylphosphinic amide, amino phenyl phosphoryl benzene, amino phenyl phosphoroso benzene, diphenyl phosphinic acid amide, azanyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 853560
SMILES NP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylphosphinamide
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,nitromethane,nitrobenzene.
Nombre IUPAC [amino(fenil)fosforil]benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.21
Porcentaje de pureza 98%