Learn More
Difenilmetilfosfina, con soporte polimérico, 0,9-1,4 mmol/g sobre poliestireno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430857 25 g 25 g
15410857 1 g 1 g
15420857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19477.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486-28-8
Fórmula molecular C13H13P
Peso molecular (g/mol) 200.22
Número MDL MFCD00008508
Clave InChI UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
Nombre IUPAC metil(difenil)fosfano
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethylphosphine
Nombre de nota polymer-supported, 0.9 to 1.4mmol/g on polystyrene
Cantidad 25 g