Learn More
Difenilmetanona hidrazona, TRC
Código de producto. 30373822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373822 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30373822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD491685100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone hydrazone
CAS 5350-57-2
Fórmula molecular C13 H12 N2
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
SMILES NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC benzhidrilidenohidrazina
Peso molecular (g/mol) 196.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1