Learn More
Difenilmetanona (benzofenona), Mikromol™
Código de producto. 30460282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460282 4 x 25 mg -
17943176 25 mg 25 miligramos
17931136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460282 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0630.0100254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Difenilmetanona (benzofenona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone
CAS 119-61-9
Nombres de analitos o componentes Benzophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC difenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 182.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,0732 g/mol