Learn More
Difenilmetanol (benzhidrol), Mikromol™
Código de producto. 17971316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971316 25 mg 25 miligramos
17954286 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971316 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0490.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Difenilmetanol (benzhidrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Nombres de analitos o componentes Diphenylmethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC difenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 184.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184,0888 g/mol