Learn More
Trifluorometanosulfonato de difenilyodonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15499059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15499059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17444.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate
CAS 66003-76-7
Punto de fusión 179°C to 182°C
Fórmula molecular C13H10F3IO3S
Número MDL MFCD00191356
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3582403
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo diphenyliodonium trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium triflate, diphenyliodonium triflate, acmc-209nt6, diphenyliodonium trifluoromethansulfonat, diphenyliodanium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodonium trifluoromethane sulfonate, diphenyliodonium; trifluoromethanesulfonate, diphenyliodanium; tris fluoranyl methanesulfonate
Clave InChI SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC difenilyodanio; trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 430.18
PubChem CID 2737137
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate