Learn More
Hexafluorofosfato de difeniliodonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diphenyliodonium hexafluorophosphate is used as cationic photoinitiator and photoacid generator. It acts as a catalyst for the photochemical polymerization of various monomers. Further, it used as arylating reagent as well as an oxidant in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hexafluorofosfato de difeniliodonio se utiliza como fotoiniciador catiónico y generador fotoácido. Actúa como catalizador en la polimerización fotoquímica de varios monómeros. Además, se utiliza como reactivo de arilación, así como un oxidante en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano, acetato de etilo, metanol, acetonitrilo, dimetilformamida y carbonato de dimetilo. Poco soluble en cloroformo y diclorometano. Insoluble en pentanos, hexanos, tolueno y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diphenyliodonium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | 139°C to 144°C |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN2811 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.08 |
| Porcentaje de pureza | 98% |