Learn More
Hexafluorofosfato de difeniliodonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15224864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15224864 100 g Frasco de plástico 100 g
15204864 5 g Frasco de plástico 5 g
15214864 25 g Frasco de plástico 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15224864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450911000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58109-40-3
Fórmula molecular C12H10I
Peso molecular (g/mol) 281.12
Número MDL MFCD00061398
Clave InChI OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
Nombre IUPAC difeniliodonio; hexafluorofosfato
SMILES [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 140.0°C to 144.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)2I+PF6-
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.