Learn More
Cloruro de difenilyodonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyliodonium Chloride |
| CAS | 1483-72-3 |
| Fórmula molecular | C12H10ClI |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | difeniliodanio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 316.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.9516 |