Learn More
Cloruro de difenilyodonio, +98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452128 250 g 250 g
11432128 10 g 10 g
11442128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15149.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1483-72-3 | C12H10ClI | 316.57 g/mol
Diphenyliodonium chloride is used as a reagent for electrophilic phenylation . It is used as a reactant for copper-catalyzed cross coupling reactions of purinesband arylation of anilines. It is involved in the preparation of acetylenic arylselenide and (arylmethylene)oxindoles. Further, it is employed in the preparation of aryl alkynes through Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de difenilyodonio se utiliza como reactivo para la fenilación electrofílica. Se utiliza como reactante para reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por cobre de arilación de bandas de purinas de anilinas. Participa en la preparación de arilseleniuro acetilénico y (arilmetilen)oxindolas. Además, se emplea en la preparación de alquinos de arilo a través de reacciones de acoplamiento de Sonogashira.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1483-72-3
Fórmula molecular C12H10ClI
Peso molecular (g/mol) 316.57
Número MDL MFCD00011909
Clave InChI RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diphenyliodonium chloride, diphenyliodanium chloride, iodonium, diphenyl-, chloride, diphenyliodoniumchloride, c12h10i.cl, iodonium, diphenyl-, chloride 1:1, acmc-1bxx9
PubChem CID 73870
Nombre IUPAC difeniliodanio; cloruro
SMILES [Cl-].[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyliodonium chloride
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 3574977
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7464
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.57
Porcentaje de pureza ≥98%