Learn More
Difenilglioxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10667941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667941 100 g Frasco de vidrio 100 g
10168112 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408931000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23873-81-6
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00002113
Clave InChI JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Sinónimo diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
Nombre IUPAC N-[(Z)-2-nitroso-1,2-difeniletenil]hidroxilamina
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylglyoxime
Punto de fusión 238.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,1081
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico