Learn More
Difenilglioxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10168112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10168112 25 g Frasco de vidrio 25 g
10667941 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10168112 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408930250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23873-81-6
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00002113
Clave InChI JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Sinónimo diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
Nombre IUPAC N-[(Z)-2-nitroso-1,2-difeniletenil]hidroxilamina
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylglyoxime
Punto de fusión 238.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,1081
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico