Learn More
Difenilglicolurilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione |
| CAS | 5157-15-3 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Tetrahydro-3a,6a-diphenyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 3a,6a-Diphenyl-glycoluril, Diphenylglycoluril, NSC 144422, NSC 87602, Diphenyldiacetylendiurein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N4O2/c21-13-17-15(11-7-3-1-4-8-11)16(19-13,20-14(22)18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,17,19,21)(H2,18,20,22) |
| SMILES | O=C1NC2(NC(=O)NC2(N1)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3a,6a-difenil-1,3,4,6-tetrahidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1117 |