Learn More
Dicloruro de difenilgermanio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337788 5 g 5 g
11327788 1 g 1 g
11317788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 034113.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1613-66-7 | C12H14Cl2Ge | 301.77 g/mol
Diphenylgermanium dichloride is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1613-66-7
Fórmula molecular C12H14Cl2Ge
Peso molecular (g/mol) 301.77
Número MDL MFCD00013587
Clave InChI YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
PubChem CID 74167
Nombre IUPAC dicloro(difenil)germano
SMILES Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylgermanium dichloride
Punto de fusión 9°C
Densidad 1.415 g/mL
Punto de ebullición 107°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.73
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido