Learn More
Sulfato de difenilenoyodonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyleneiodonium Sulfate |
| CAS | 4510-83-2 |
| Fórmula molecular | 2 C12 H8 I . O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C12H8I.H2O4S/c2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;1-5(2,3)4/h2*1-8H;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23.c4ccc5c(c4)[i+]c6ccccc56 |
| Peso molecular (g/mol) | 654.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 653.8859 |