Learn More
Cloruro de difenileiodónio, TRC
Código de producto. 30135190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135190 10 mg 10 miligramos
30012316 100 mg 100 miligramos
30004845 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49150010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4673-26-1
Fórmula molecular C12 H8 I . Cl
Peso molecular (g/mol) 314.55
SMILES [Cl-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyleneiodonium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9359
Porcentaje de pureza >95%