Learn More
Cloruro de difenileniodonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426609 50 mg 50 miligramos
15416609 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64838.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.68€
    228.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 61.03€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4673-26-1
Fórmula molecular C12H8ClI
Peso molecular (g/mol) 314.55
Número MDL MFCD00214165
Clave InChI FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenyleneiodonium chloride
Punto de fusión >310°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.55
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenyleneiodonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyleneiodoniumchloride