Learn More
Diphenyleneiodonium chloride, MedChemExpress
Descripción
Diphenyleneiodonium chloride is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor and also functions as a TRPA1 activator with an EC50 of 1 to 3 μM. Diphenyleneiodonium chloride selectively inhibits intracellular reactive oxygen species.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyleneiodonium chloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 4673-26-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H8ClI |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | DPI |
| Información de solubilidad | DMSO : 6 mg/mL (19.07 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Mostrar más |