Learn More
Difenilditioperoxianhídrido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diphenyldithioperoxyanhydride |
| CAS | 5873-93-8 |
| Fórmula molecular | C14 H10 S4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Bis(phenylthioxomethyl) Disulfide, Bis(thiobenzoyl) Disulfide, Di(thiobenzoyl) Disulfide, Diphenyl Dithioperoxy Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | bencenocarbonotioilsulfanil bencenocarboditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.489 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.967 |