Learn More
Difenildiclorosilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyldichlorosilane |
| CAS | 80-10-4 |
| Fórmula molecular | C12H10Cl2Si |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Dichlorodiphenylsilane, Diphenylsilicon Dichloride, Diphenylsilyl Dichloride, NSC 77110, TSL 8062 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | dicloro(difenil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 253.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.9929 |