Learn More
Difenildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429932 500 g 500 g
11419932 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429932 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12051.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253.20 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, agentes oxidantes y bases. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-10-4
Fórmula molecular C12H10Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 253.20
Número MDL MFCD00000489
Clave InChI OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
Nombre IUPAC dicloro(difenil)silano
SMILES Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 303°C to 304°C
Nombre del producto químico o material Diphenyldichlorosilane
Punto de fusión -22°C
Cantidad 500 g
Número UN UN1769
Beilstein 609882
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.2
Porcentaje de pureza 97%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.579
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.208