Learn More
Difenilciclopropenona, Mikromol™
Descripción
Difenilciclopropenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylcyclopropenone |
| CAS | 886-38-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Diphenylcyclopropenone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H10 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2,3-difenilcicloprop-2-en-1-ona |
| Mostrar más |