Learn More
Difenilciclopropenona, LoGiCal
Código de producto. 30460904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460904 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460904 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3487.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Nombres de analitos o componentes Diphenylcyclopropenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2,3-difenilcicloprop-2-en-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 206.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0732 g/mol