Learn More
Difenilciclopropenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256230 1 g Frasco de vidrio 1 g
10317740 5 g Frasco de vidrio 5 g
11954851 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10256230
Marca: Thermo Scientific Acros 175820010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-38-4
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001311
Clave InChI HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Nombre IUPAC 2,3-difenilcicloprop-2-en-1-ona
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylcyclopropenone
Punto de fusión 117.0°C to 121.0°C
Color De beis a naranja-rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 07,IV,1736
Índice Merck 15,3338
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform,, dichloromethane, cyclohexane, benzene, hexane,, petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino