Learn More
Difenilciclopropenona, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431571 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11431571 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11431571 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215952301
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Color Canela
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Fórmula molecular C15H10O
Número MDL MFCD00001311
Cantidad 1 g
Sinónimo diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
Clave InChI HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Difenilcicloprop-2-en-1-uno
Peso molecular (g/mol) 206.24
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1GR DIPHENYLCYCLOPROPENONE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylcyclopropenone