Learn More
Cloruro de difenilcarbamilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diphenylcarbamoyl chloride was used to isolate peptido-keratan sulphate fragments from bovine intervertebral discs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de difenilcarbamoil se ha utilizado para aislar fragmentos de sulfato de peptido-keratan de discos intervertebrales bovinos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua, humedad y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylcarbamyl chloride |
| Punto de fusión | 82°C to 86°C |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 515312 |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Irritating |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.68 |
| Sensibilidad | Moisture Sensitive |
| Porcentaje de pureza | 98% |