Learn More
Cloruro de difenilcarbamilo, 98%
Código de producto. 10687522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687522 25 g Frasco de vidrio 25 g
10256170 100 g Frasco de vidrio 100 g
10494765 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 83-01-2 | C₁₃H₄ClNO₄ | 231,68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-01-2
Fórmula molecular C13H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00000633
Clave InChI XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
PubChem CID 65741
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-difenilcarbamoil
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylcarbamyl chloride
Punto de fusión 81.0°C to 85.0°C
Color Beige a gris verdoso
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2NCOCl
Índice Merck 15, 3351
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylcarbamyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación