Learn More
Cloruro de difenilcarbámico, Mikromol™
Código de producto. 30052201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052201 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052201 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1480.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de difenilcarbámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylcarbamic Chloride
CAS 83-01-2
Nombres de analitos o componentes Diphenylcarbamic Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diphenylcarbamic Chloride, Temozolomide Related Compound C (USP), Temozolomide Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-difenilcarbamoil
Peso molecular (g/mol) 231.68
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0451 g/mol