Learn More
Anhídrido difenilborínico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471788 250 mg 250 miligramos
15451788 1 g 1 g
15461788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55509.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4426-21-5 | C24H20B2O | 346.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4426-21-5
Fórmula molecular C24H20B2O
Peso molecular (g/mol) 346.04
Número MDL MFCD00042663
Clave InChI SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
PubChem CID 596810
Nombre IUPAC difenilboraniloxi(difenil)borano
SMILES O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylborinic anhydride
Punto de fusión 135°C to 140°C
Color Blanco a amarillo
Fórmula lineal (C6H5)2BOB(C6H5)2
Cantidad 250 mg
Beilstein 2950331
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo