Learn More
Sal sódica del ácido difenilaminosulfónico, para análisis ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442832 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11442832 5 g
1 options
Código de producto. 11442832 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215251905
Soluble en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylaminesulfonic Acid Sodium Salt
Nombre de nota For ACS analysis
CAS 6152-67-6
Color Beige-gris
Fórmula molecular C12H11NNaO3S
Número MDL MFCD00036468
Cantidad 5 g
Sinónimo sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
Clave InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC ácido 4-(fenilamino)benceno-1-sulfónico sódico
Peso molecular (g/mol) 272.27
PubChem CID 517002
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.27
Forma física Fine Powder