Learn More
Difenilamina, TRC
Código de producto. 30381189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381189 5 g
30373303 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4789405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-39-4
Fórmula molecular C12 H11 N
Peso molecular (g/mol) 169.22
Sinónimo Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
Nombre IUPAC N-fenilanilina
SMILES N(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0891