Learn More
Difenilamina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylamine-d10 |
| CAS | 37055-51-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C12 2H10 H N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Diphenylamine-d10, Diphenylamine D10, Benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Benzen-d5-amine, N-(phenyl-d5)- (9CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, Di(perdeuterophenyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.28 |
| Mostrar más |