Learn More
Difenilamina, 99 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10064583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
5 KG
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10064583 100 g Frasco de vidrio 100 g
10716391 5 g Frasco de vidrio 5 g
10153580 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
11965231 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10064583 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150741000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-39-4
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Clave InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nombre IUPAC N-fenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Punto de fusión 52.0°C to 54.0°C
Color De naranja a blanco
Punto de ebullición 302.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2NH
Cantidad 100 g
Beilstein 12,174
Índice Merck 15,3347
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo, cristales o trozos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.