Learn More
Thermo Scientific Chemicals Difenilamina, 99+ %, extra puro, indicador de Redox
Código de producto. 10686212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686212 500 g Frasco de vidrio 500 g
10656052 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686212 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 221925000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-39-4
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00003014
Clave InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nombre IUPAC N-fenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 52.0°C to 54.0°C
Color Tostado o amarillo
Punto de ebullición 302.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2NH
Cantidad 500 g
Beilstein 12, 174
Sensibilidad (To nitrate) Passes Test
Índice Merck 15, 3347
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino y trozos