Learn More
Difenilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493807 500 g 500 g
11483807 100 g 100 g
11403817 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11493807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18265.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La difenilamina se emplea como inhibidor de escaladuras en cosechas para los tratamientos de empapado interiores de manzanas debido a su propiedad antioxidante. Los derivados alquilos de la difenilamina se utilizan como antiozonantes en la fabricación de caucho. Se utiliza como lubricante y actúa como estabilizador para plásticos. En la química analítica, se utiliza para probar el ion de nitrato en asociación con cloruro de amonio en ácido sulfúrico.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, benceno, tetracloruro de carbono, piridina y acetato de etilo. Ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-39-4
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.227
Número MDL MFCD00003014
Clave InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
Nombre IUPAC N-fenilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylamine
Punto de fusión 52°C to 55°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 302°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Olor Weak
Fórmula lineal (C6H5)2NH
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 508755
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3317
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine and ethyl acetate. Slightly soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylamine