Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido difenilamina-4-sulfónico, sal sódica, puro, grado indicador de redox
Código de producto. 10358500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358500 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10711691 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10358500 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 222220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6152-67-6 | C12H11NNaO3S | 272.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6152-67-6
Fórmula molecular C12H11NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 272.27
Número MDL MFCD00036468
Clave InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota p.a.
Color Beige a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 700
Sensibilidad (as indicator) Passes Test
Índice Merck 15, 7423
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC sodio;4-anilinobencenosulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.26
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.