Learn More
Difenilamina 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylamine |
| CAS | 122-39-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Diphenylamine |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C12 H11 N |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Mostrar más |