Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido difenilacetileno-4,4'-diborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15499385
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15499385 1 g 1 g
15409395 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15499385 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51897.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 849681-64-7
Fórmula molecular C26H32B2O4
Peso molecular (g/mol) 430.158
Número MDL MFCD16294524
Clave InChI QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb202, 1,2-bis 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetylene, 4,4'-acetylene-1,2-diyl bis phenylboronic acid pinacol ester, bis-4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenyl-1,3,2 dioxaborolane acetylene, 2,2'-ethyne-1,2-diylbis 1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-ethyne-1,2-diyldi 4,1-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12187454
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[4-[2-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etinil]fenil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=C(C=C3)B4OC(C(O4)(C)C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.16
Porcentaje de pureza 95%