Learn More
Cloruro de difenilacetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylacetyl Chloride |
| CAS | 1871-76-7 |
| Fórmula molecular | C14H11ClO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Diphenylacetyl Acetyl Chloride, Diphenylacetic acid chloride, Diphenylacetyl ChlorideNSC 120906, alpha,alpha-Diphenylacetyl Chloride, alpha-Phenylbenzeneacetyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,2-difenilacetil |
| Peso molecular (g/mol) | 230.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0498 |