Learn More
Difenilacetonitrilo, Mikromol™
Description
Difenilacetonitrilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diphenylacetonitrile |
| CAS | 86-29-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Diphenylacetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H |
| SMILES | N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-difenilacetonitrilo |
| Show More |