Learn More
Ácido difenilacético, TRC
Código de producto. 30383147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383147 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30383147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4869855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylacetic Acid
CAS 117-34-0
Fórmula molecular C14H12O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetic acid, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid, NSC 120417, NSC 8742, α,α-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2,2-difenilacético
Peso molecular (g/mol) 212.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837